Få mere at vide
15-Crown-5, 98%
Beskrivelse
15-Crown-5 bruges som en effektiv faseoverførselskatalysator og som kompleksdannende middel. Det bruges til at isolere oxoniumion (H 7 O 3 ) + salte, især fra en opløsning af tetrchloraurinsyre. Det katalyserer O-alkyleringen af natriumsaltene af carboxylsyrer i penicillin- og cephalosporin-serien og letter derved esterificeringsreaktionen uden brug af syre. Det bruges også til at lette Williamson-syntesen af ethere med hindrede alkoholer og natriumhydrid. Det bruges sammen med lithiumaluminiumhydrid til at udføre reduktionsreaktioner i kulbrinteopløsningsmidler. Yderligere er det involveret i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen for at fremstille stilbener fra aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
15-Crown-5 bruges som en effektiv faseoverførselskatalysator og som kompleksdannende middel. Det bruges til at isolere oxoniumion (H 7 O 3 ) + salte, især fra en opløsning af tetrchloraurinsyre. Det katalyserer O-alkyleringen af natriumsaltene af carboxylsyrer i penicillin- og cephalosporin-serien og letter derved esterificeringsreaktionen uden brug af syre. Det bruges også til at lette Williamson-syntesen af ethere med hindrede alkoholer og natriumhydrid. Det bruges sammen med lithiumaluminiumhydrid til at udføre reduktionsreaktioner i kulbrinteopløsningsmidler. Yderligere er det involveret i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen for at fremstille stilbener fra aldehyder.
Opløselighed Blandbar med
organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 15-Crown-5 |
| Tæthed | 1.11 |
| Kogepunkt | 150 °C til 155 °C (0,5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.465 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1618144 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Blandet med organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 220.27 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 15-Crown-5
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane