Få mere at vide
15-krone-5, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414210
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414210 1 g 1g
11464973 5 g 5g
11474973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12265.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33100-27-5 | C10H20O5 | 220.265 g/mol
15-Crown-5 bruges som en effektiv faseoverførselskatalysator og som kompleksdannende middel. Det bruges til at isolere oxoniumion (H 7 O 3 ) + salte, især fra en opløsning af tetrchloraurinsyre. Det katalyserer O-alkyleringen af natriumsaltene af carboxylsyrer i penicillin- og cephalosporin-serien og letter derved esterificeringsreaktionen uden brug af syre. Det bruges også til at lette Williamson-syntesen af ethere med hindrede alkoholer og natriumhydrid. Det bruges sammen med lithiumaluminiumhydrid til at udføre reduktionsreaktioner i kulbrinteopløsningsmidler. Yderligere er det involveret i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen for at fremstille stilbener fra aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
15-Crown-5 bruges som en effektiv faseoverførselskatalysator og som kompleksdannende middel. Det bruges til at isolere oxoniumion (H 7 O 3 ) + salte, især fra en opløsning af tetrchloraurinsyre. Det katalyserer O-alkyleringen af natriumsaltene af carboxylsyrer i penicillin- og cephalosporin-serien og letter derved esterificeringsreaktionen uden brug af syre. Det bruges også til at lette Williamson-syntesen af ethere med hindrede alkoholer og natriumhydrid. Det bruges sammen med lithiumaluminiumhydrid til at udføre reduktionsreaktioner i kulbrinteopløsningsmidler. Yderligere er det involveret i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen for at fremstille stilbener fra aldehyder.
Opløselighed Blandbar med
organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33100-27-5
Molekylær formel C10H20O5
Molekylvægt (g/mol) 220.265
MDL nummer MFCD00005110
InChI nøgle VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 15-crown-5, 15-crown-5 ether, 15-crown 5-ether, 1,4,10,13-pentaoxacyclopentadecane, ccris 3586, 15-crown 5, crown ether 15-crown-5, 5-19-12-00252 beilstein handbook reference, ksc917c1b
PubChem CID 36336
ChEBI CHEBI:32401
IUPAC navn 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan
SMIL C1COCCOCCOCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 15-Crown-5
Tæthed 1.11
Kogepunkt 150°C to 155°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 1 g
Beilstein 1618144
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vægt 220.27
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 15-Crown-5
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane