missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

12-Pentacosanone, TRC

Artikelnummer. 30427500
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427500 100 mg
30424082 25 mg
30423093 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP270260100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22026-18-2
Molekylær formel C25H50O
Molekylvægt (g/mol) 366.66
Synonym Pentacosan-12-one
IUPAC navn pentacosan-12-one
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 12-Pentacosanone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H50O/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24-25(26)23-21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Formel vægt 366.3862
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.