CAS RN 22026-18-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
12-Pentacosanone, TRC
CAS: 22026-18-2 Molekylær formel: C25H50O Molekylvægt (g/mol): 366.66 Synonym: Pentacosan-12-one IUPAC navn: pentacosan-12-one SMIL: CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC