Få mere at vide
12-Crown-4, 98%
Artikelnummer. 11493994
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493994 25 g 25g
11473994 1 g 1g
11483994 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493994 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11972.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176,21 g/mol
Det tjener som et aprotisk opløsningsmiddel for alkalimetaller, natriumopløsningen er et stærkt reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det tjener som en aprotisk″ opløsningsmiddel″ for alkalimetaller er natriumopløsningen et stærkt reduktionsmiddel.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Noter lys
& Luftfølsom& Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares i en tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 294-93-9
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00005103
InChI nøgle XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9269
ChEBI CHEBI:32399
IUPAC navn 1,4,7,10-tetraoxacyclododecan
SMIL C1COCCOCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Crown-4
Smeltepunkt 17 °C
Tæthed 1.108
Kogepunkt 68 °C til 70 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >109 °C (228 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.462
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1363064
Følsomhed Luft- og lysfølsom; Hygroskopisk
Synonym 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 176.22
Procent renhed 98%