Få mere at vide
12-Crown-4, 97%
Artikelnummer. 10741414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10741414 25 g Glasflaske 25g
10367840 2.5 g Glasflaske 2.5g
10317861 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10741414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187020250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 294-93-9
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00005103
InChI nøgle XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9269
ChEBI CHEBI:32399
IUPAC navn 1,4,7,10-tetraoxacyclododecan
SMIL C1COCCOCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Crown-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 16 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 238 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4600 til 1,463
Mængde 25 g
Fieser 06,133; 09,126; 12,147; 13,167
Specifik vægtfylde 1.08
Synonym 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet
Formel vægt 176.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 12-Crown-4
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.