Få mere at vide
12-Crown-4, 97%
Artikelnummer. 10317861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317861 5 g Glasflaske 5g
10367840 2.5 g Glasflaske 2.5g
10741414 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10317861 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 187020050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 294-93-9
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00005103
InChI nøgle XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9269
ChEBI CHEBI:32399
IUPAC navn 1,4,7,10-tetraoxacyclododecan
SMIL C1COCCOCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Crown-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 16°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4600 to 1.463
Mængde 5 g
Fieser 06,133; 09,126; 12,147; 13,167
Specifik vægtfylde 1.08
Synonym 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 176.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 12-Crown-4
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.