missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

12-Chlorododecanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 17961675
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961675 5 g
17933685 500 mg
17900355 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17961675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3631655G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22075-86-1
Molekylær formel C12H23ClO2
Molekylvægt (g/mol) 234.76
Synonym NSC 667272;
IUPAC navn 12-chlorododecanoic acid
SMIL OC(=O)CCCCCCCCCCCCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 12-Chlorododecanoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H23ClO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11H2,(H,14,15)
Formel vægt 234.1387
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.