CAS RN 22075-86-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
12-Chlorododecanoic Acid, TRC
CAS: 22075-86-1 Molekylær formel: C12H23ClO2 Molekylvægt (g/mol): 234.76 Synonym: NSC 667272; IUPAC navn: 12-chlorododecanoic acid SMIL: OC(=O)CCCCCCCCCCCCl