Få mere at vide
(11Z)-11-Eicosenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gondoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9- |
| Formel vægt | 310.2872 |