accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH(E/Z)

CAS RN 5561-99-9

IUPAC Navn: icos-11-enoic acid
Synonymer: 11-eicosenoic acid
Molekylvægt (g/mol): 310.52
Molekylformel: C20H38O2
InChi Key: BITHHVVYSMSWAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)