Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm Autosampler Vial Crimp Caps
Minimize contamination from handling with pre-assembled caps and septa; compatible with most HPLC and GC autosamplers.
87.65 DKK - 2890.85 DKK
Tekniske data
Lukkestørrelse 11 mm
Se flere specifikationer
Produkter 44
Artikelnummer Brand Farve Septum Materiale Type Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Farve Septum Materiale Type Pris Antal & tilgængelighed  
11513840
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60180-705
Silver, Clear, Clear Septa Clear PTFE/Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11971533
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-1A
Silver, Clear, Red Clear PTFE/Natural Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10734556
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-1AP
Silver, Clear, Red Clear PTFE/Natural Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
99.43 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Læg i indkøbskurv
12450058
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-98B
Blue, Clear, Red Clear PTFE/Natural Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12460058
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-98G
Green, Clear, Red Clear PTFE/Natural Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12470058
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-98R
Red, Clear Clear PTFE/Natural Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12480058
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-98Y
Yellow, Clear, Red Clear PTFE/Natural Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11991523
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-2A
Silver, Red, White Red PTFE/White Silicone/Red PTFE PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11971523
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-4A
Silver, Red, White Red PTFE/White Silicone PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12413738
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-4B
Blue, Red, White Red PTFE/White Silicone PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12423738
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-4G
Green, Red, White Red PTFE/White Silicone PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12433738
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-4R
Red, White Red PTFE/White Silicone PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12143771
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-7A
Silver, Red PTFE/Synthetic Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10571713
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-7B
Blue, Red PTFE/Synthetic Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12483798
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-7G
Green, Red PTFE/Synthetic Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10458083
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-7R
Red PTFE/Synthetic Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12413808
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-7Y
Yellow, Red PTFE/Synthetic Red Rubber PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11518170
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-ACB
Silver None Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11961573
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC7(GO)
Gold, Red, Clear Type 7 Rubber/PTFE (Septa) Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11558160
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC-CBT1
Blue, Gray Gray Chlorobutyl/PTFE Chlorobutyl, PTFE, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12376838
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-MC-ST15
Silver, White, Red White Silicone/Red PTFE PTFE, Silicone, Steel Magnetic Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12719296
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-MC-8RT1
Silver, Red, Clear Red Natural Rubber/Clear PTFE PTFE, Rubber, Steel Magnetic Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12366838
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-MC-ST101
Silver, Blue Blue Silicone/PTFE PTFE, Silicone, Steel Magnetic Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10301195
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60180-526
Blue, Red Blue Silicone/Red PTFE PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11523840
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60180-706
Silver, Red, White Red PTFE/White Silicone PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11568150
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC6
Silver, Red, Clear Chlorobutyl/PTFE, Sulphur free Chlorobutyl, PTFE, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11776483
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-PEC-ST1
Clear, White, Red White Silicone/Red PTFE PTFE, Silicone, Polyethylene Snap Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11588150
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC6(R)
Red, Clear Chlorobutyl/PTFE, Sulphur free Chlorobutyl, PTFE, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11578150
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC7
Silver, Red, Clear Red Natural Rubber/Clear PTFE PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11941573
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC7(B)
Blue, Red, Clear Red Natural Rubber/Clear PTFE PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11951573
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC7(G)
Green, Red, Clear Red Natural Rubber/Clear PTFE PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11971573
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC7(R)
Red, Clear Red Natural Rubber/Clear PTFE PTFE, Rubber, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15290369
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-6AE
Silver Solid Disk with Sealing Ring PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15280369
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-3AL
Silver Solid Disk with Sealing Ring Aluminum, Silicone Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12346838
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-LLX
Silicone/PTFE PTFE, Silicone Silicone/PTFE Septum
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15210349
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC-AL
Silver Solid Disk with Sealing Ring Aluminum, Silicone Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11588160
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC-ST15
Silver, White, Red White Silicone/Red PTFE PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11598160
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC-ST101
Silver, Blue Blue Silicone/PTFE PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11558150
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC-ST101X
Silver, Blue Blue Silicone/PTFE, Pre-slit PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15220349
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-ACTS
Silver, White, Clear Virgin PTFE, Silicone Ring PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11518160
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-AC-TST1
Silver, Red, White Red PTFE/White Silicone/Red PTFE PTFE, Silicone, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11598170
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-PEC1
Clear Polyethylene Snap Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11528180
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
11-PEC1X
Clear None Polyethylene Snap Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10343515
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4011-6A
Silver Solid PTFE Disk PTFE, Aluminum Crimp Cap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Minimize contamination from handling with convenient, pre-assembled Thermo Scientific™ 11 mm Autosampler Vial Crimp Caps, compatible with most HPLC and GC autosamplers. Choose from Thermo Scientific™, National™ or Chromacol™ brands.
Aluminum crimp seals with prefitted septa fit all 11 mm crimp top and snap cap vials. Must be applied with a crimping tool.
Ordering Information:
Shipped in sealed polybags to prevent contamination during transport.
Tekniske data
Tekniske data
11 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 11 mm Autosampler Vial Crimp Caps