Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm Autosampler Vial Crimp Caps
Artikelnummer. 11558160
Farve:
Blå, Grå, Gray
Blå, Klar, Rød, Clear, Red
Blå, Rød, Hvid, Red, White
Blå, Rød, Klar, Red, Clear
Blå, Rød, Red
Grøn, Klar, Rød, Clear, Red
Grøn, Rød, Hvid, Red, White
Grøn, Rød, Klar, Red, Clear
Grøn, Rød, Red
Gul, Klar, Rød, Clear, Red
Gul, Rød, Red
Guld, Rød, Klar, Red, Clear
Klar
Klar, Hvid, Rød, White, Red
Rød
Rød, Hvid, White
Rød, Klar, Clear
Silver, Red
Sølv
Sølv, Blå, Blue
Sølv, Hvid, Klar, White, Clear
Sølv, Klar, Rød, Clear, Red
Sølv, Rød, Hvid, Red, White
Sølv, Rød, Klar, Red, Clear
Sølv, hvid, rød, White, Red
Sølv, klar, klar septa, Clear, Clear Septa
Septum:
Blå silikone/PTFE
Blå silikone/PTFE, præ-slidset
Blå silikone/rød PTFE
Chlorobutyl/PTFE, svovlfri
Grå klorbutyl/PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Klar PTFE/Naturrød gummi
Klar PTFE/gummi
Massiv PTFE-skive
Massiv skive med tætningsring
None
PTFE/Syntetisk rød gummi
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Rød naturgummi/klar PTFE
Silikone/PTFE
Type 7 gummi/PTFE (septa)
Virgin PTFE, silikonering
Materiale:
Aluminium
Aluminium, silikone, Silicone
Chlorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
PTFE, aluminium, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, gummi, stål, Rubber, Steel
PTFE, silikone, Silicone
PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum
PTFE, silikone, polyethylen, Silicone, Polyethylene
PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel
Polyethylen
Type:
Klikhætte
Krympehætte
Magnetisk krympehætte
Silikone/PTFE-septum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11558160
Brand: Thermo Scientific™ 11ACCBT1
Minimize contamination from handling with pre-assembled caps and septa; compatible with most HPLC and GC autosamplers.
Minimize contamination from handling with convenient, pre-assembled Thermo Scientific™ 11 mm Autosampler Vial Crimp Caps, compatible with most HPLC and GC autosamplers. Choose from Thermo Scientific™, National™ or Chromacol™ brands.
Aluminum crimp seals with prefitted septa fit all 11mm crimp top and snap cap vials. Must be applied with a crimping tool.
Ordering Information:
Shipped in sealed polybags to prevent contamination during transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Chlorobutyl/PTFE Liner; 6mm opening; Silver
Materiale (liner) Chlorobutyl/PTFE
Farve Blå, Grå, Gray
Materiale Chlorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
Forspaltet No
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Grå klorbutyl/PTFE
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Type Krympehætte
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) 11 mm Crimp Top Vials
Diameter (metrisk) hul 6 mm