missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
11-Oxo Androsterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Oxo Androsterone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11-14,17,20H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 304.2038 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?