CAS RN 1231-82-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
11-Oxo Androsterone, TRC
CAS: 1231-82-9 Molekylær formel: C19 H28 O3 Molekylvægt (g/mol): 304.42 Synonym: Androstane-11,17-dione, 3-hydroxy-, (3α,5α)-,5α-Androstane-11,17-dione, 3α-hydroxy- (8CI),(3α,5α)-3-Hydroxyandrostane-11,17-dione,11-Oxoandrosterone,3α-Hydroxy-5α-androstan-11,17-dione,3α-Hydroxy-5α-androstane-11,17-dione,5α-Androstan-3α-ol-11,17-dione,5α-Androstane-3α-ol-11,17-dione,Ba 2683,NSC 56412 IUPAC navn: (3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-11,17-dione SMIL: C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23