missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11-Keto Fusidic Acid, TRC

Artikelnummer. 17942055
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17942055 10 mg
17931305 50 mg
17931535 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17942055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK18899010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16711-91-4
Molekylær formel C31H46O6
Molekylvægt (g/mol) 514.69
Synonym (3α,4α,8α,9β,13α,14β,16β,17Z)-16-(Acetyloxy)-3-hydroxy-11-oxo-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic Acid, 11-Oxofusidic Acid, Fusidic Acid EP Impurity H
SMIL O=C1C[C@](/C([C@@H](OC(C)=O)C2)=C(C(O)=O)\CC/C=C(C)/C)([H])[C@@]2(C)[C@@]3(C)CC[C@@]4([H])[C@H](C)[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]31[H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11-Keto Fusidic Acid
Mængde 10 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.