CAS RN 16711-91-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
11-Keto Fusidic Acid, TRC
CAS: 16711-91-4 Molekylær formel: C31H46O6 Molekylvægt (g/mol): 514.69 Synonym: (3α,4α,8α,9β,13α,14β,16β,17Z)-16-(Acetyloxy)-3-hydroxy-11-oxo-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic Acid,11-Oxofusidic Acid,Fusidic Acid EP Impurity H SMIL: O=C1C[C@](/C([C@@H](OC(C)=O)C2)=C(C(O)=O)\CC/C=C(C)/C)([H])[C@@]2(C)[C@@]3(C)CC[C@@]4([H])[C@H](C)[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]31[H]