Få mere at vide
11-Bromoundecanol, 97%
Artikelnummer. 11383526
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383526 25 g 25g
11373526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14448.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1611-56-9 | C11H23BrO | 251.21 g/mol
11-Bromoundecanol blev anvendt til fremstilling af 11-mercapto-1-undecanol1 og 1-(2-acryloyloxyundecyl)-3-methylimidazoliumbromid. Det blev også brugt i one-pot syntese af podecopolymerer baseret på et metatese-skelet med poly(methylmethacrylat)-pode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
11-Bromoundecanol blev anvendt til fremstilling af 11-mercapto-1-undecanol1 og 1-(2-acryloyloxyundecyl)-3-methylimidazoliumbromid. Det blev også brugt i one-pot syntese af podecopolymerer baseret på et metatese-skelet med poly(methylmethacrylat)-pode.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1611-56-9
Molekylær formel C11H23BrO
Molekylvægt (g/mol) 251.21
MDL nummer MFCD00004752
InChI nøgle XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-bromo-1-undecanol, 11-bromoundecanol, 1-undecanol, 11-bromo, 1-bromo-11-hydroxyundecane, undecamethylene bromohydrin, 11-bromoundecyl alcohol, 11-bromo-l-undecanol, 11-bromoundecane-1-ol, 11-bromanylundecan-1-ol, acmc-1br3a
PubChem CID 74163
IUPAC navn 11-bromoundecan-1-ol
SMIL OCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Bromoundecanol
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Kogepunkt 165°C to 170°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1741180
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 251.21
Procent renhed 97%