Få mere at vide
11-Bromo-1-undecanol, 97%
Artikelnummer. 10531891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10531891 10 g Glasflaske 10g
10309160 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 293440100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1611-56-9 | C11H23BrO | 251.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1611-56-9
Molekylær formel C11H23BrO
Molekylvægt (g/mol) 251.21
MDL nummer MFCD00004752
InChI nøgle XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-bromo-1-undecanol, 11-bromoundecanol, 1-undecanol, 11-bromo, 1-bromo-11-hydroxyundecane, undecamethylene bromohydrin, 11-bromoundecyl alcohol, 11-bromo-l-undecanol, 11-bromoundecane-1-ol, 11-bromanylundecan-1-ol, acmc-1br3a
PubChem CID 74163
IUPAC navn 11-bromoundecan-1-ol
SMIL OCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Bromo-1-undecanol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42°C to 47°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 165°C to 170°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)11OH
Mængde 10 g
Beilstein 01, IV, 1837
Formel vægt 251.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 11-Bromo-1-undecanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.