Få mere at vide
11-Beta-Hydroxyandrosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-beta-Hydroxyandrosterone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11-15,17,20-21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 306.2195 |