CAS RN 57-61-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
11-Beta-Hydroxyandrosterone, TRC
CAS: 57-61-4 Molekylær formel: C19 H30 O3 Molekylvægt (g/mol): 306.44 Synonym: Androstan-17-one, 3,11-dihydroxy-, (3α,5α,11β)-,5α-Androstan-17-one, 3α,11β-dihydroxy- (8CI),(3α,5α,11β)-3,11-Dihydroxyandrostan-17-one,11-Hydroxyandrosterone,11-Oxyetiocholanolone,11β-Hydroxyandrosterone,3α,11β-Dihydroxy-5α-androstan-17-one,3α,11β-Dihydroxy-5α-androstane-17-one,5α-Androstane-3α,11β-diol-17-one,Ba 2685,NSC 56288 IUPAC navn: (3R,5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S)-3,11-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one SMIL: C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23