Beskrivelse
- 10x Buffer BXT er en 10x koncentreret Strep-Tactin ™XT elueringsbuffer indeholdende biotin.
- Biotin er et vandopløseligt B-kompleks vitamin, også kendt som vitamin B7 eller vitamin H.
-
Biotin binder til Strep-™Tactin XT med meget høj affinitet, men reversibelt og muliggør derved effektiv eluering af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner fra harpiksen.
Bemærk venligst, at 10x Buffer BXT ikke er anvendelig til eluering af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner fra Strep-Tactin™ , da biotin binder irreversibelt til disse harpikser, og dermed Strep-Tactin™ ikke kan regenereres.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mL |
| Type | Biotin |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
Sikkerhed og håndtering
- Buffer BXT (10x), Strep-Tactin®XT Biotin Elution Buffer
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris, EDTA
Må kun benyttes til forskning.