Få mere at vide
10-Deacetylbaccatin III, MedChemExpress
Beskrivelse
10-Deacetylbaccatin-III is an intermediate for taxol analog preparations.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Deacetylbaccatin III |
| CAS | 32981-86-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H36O10 |
| Mængde | 200 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (91.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=C([C@@H](O)C([C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]2O)=O)C(C)(C)[C@@]([C@H]3OC(C5=CC=CC=C5)=O)(O)C[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 544.59 |
| Formel vægt | 544.59 |
| Vis mere |