Få mere at vide
10-Bromo-1-decanol, 95%
Artikelnummer. 10288943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10288943 1 g Glasflaske 1g
10318483 5 g Glasflaske 5g
10493355 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10288943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384590010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53463-68-6 | C10H21BrO | 237.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53463-68-6
Molekylær formel C10H21BrO
Molekylvægt (g/mol) 237.18
MDL nummer MFCD00041681
InChI nøgle LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-bromo-1-decanol, 10-bromodecanol, 1-decanol, 10-bromo, 10-hydroxy-1-bromo decane, 1-bromodecan-10-ol, 10-bromodecane-1-ol, 10-bromo-decan-1-ol, decamethylene bromohydrin, 10-hydroxy1-bromo decane, acmc-209l7p
PubChem CID 104507
IUPAC navn 10-bromodecan-1-ol
SMIL OCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Bromo-1-decanol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 165°C to 169°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)10OH
Brydningsindeks 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.19
Formel vægt 237.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10-Bromo-1-decanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.