Få mere at vide
10-Bromo-1-decanol, 95%
Artikelnummer. 11437024
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437024 1 g 1g
11447024 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21483.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 53463-68-6 | C10H21BrO | 237,18 g/mol
10-Bromo-1-decanol bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 10-Brom-1-decanol bruges som et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er blandbart
med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53463-68-6
Molekylær formel C10H21BrO
Molekylvægt (g/mol) 237.18
MDL nummer MFCD00041681
InChI nøgle LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-bromo-1-decanol, 10-bromodecanol, 1-decanol, 10-bromo, 10-hydroxy-1-bromo decane, 1-bromodecan-10-ol, 10-bromodecane-1-ol, 10-bromo-decan-1-ol, decamethylene bromohydrin, 10-hydroxy1-bromo decane, acmc-209l7p
PubChem CID 104507
IUPAC navn 10-bromodecan-1-ol
SMIL OCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Bromo-1-decanol
Tæthed 1.19
Kogepunkt 165 °C til 169 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 1 g
Beilstein 1738593
Opløselighedsinformation Den kan blandes med vand.
Formel vægt 237.19
Procent renhed 95%