Få mere at vide
uvex 1 X-Tended Support S3 SRC snørestøvler, bredde 12
Uvex 1 sikkerhedsstøvler giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Støvler er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
1110.00 DKK
Tekniske data
Farve | Sort, Rød |
---|---|
Liner materiale | Afstandsnet |
Materiale | Microvelour |
Sål materiale | Dual Density Polyurethane (PU) |
Tå materiale | Komposit |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15681562
|
uvex
8517235 |
35 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15691562
|
uvex
8517236 |
36 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15601572
|
uvex
8517237 |
37 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15611572
|
uvex
8517238 |
38 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15621572
|
uvex
8517239 |
39 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15631572
|
uvex
8517240 |
40 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15641572
|
uvex
8517241 |
41 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15651572
|
uvex
8517242 |
42 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15661572
|
uvex
8517243 |
43 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15671572
|
uvex
8517244 |
44 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15681572
|
uvex
8517245 |
45 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15691572
|
uvex
8517246 |
46 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15601582
|
uvex
8517247 |
47 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15611582
|
uvex
8517248 |
48 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15621582
|
uvex
8517249 |
49 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15631582
|
uvex
8517250 |
50 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15641582
|
uvex
8517251 |
51 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15651582
|
uvex
8517252 |
52 |
1110.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
- Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
- Den ergonomiske konstruktion af Uvex 1 sikkerhedssko tilbyder den perfekte balance mellem beskyttelse og komfort
- Beskyttelsesklasse S3 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
- Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Medial og lateral hælstøtte til foden med specialdesignet sideramme
- Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
- Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
- Fås i en række forskellige bredder og størrelser
Tekniske data
Sort, Rød | |
Microvelour | |
Komposit | |
Unisex | |
Ja | |
S3 |
Afstandsnet | |
Dual Density Polyurethane (PU) | |
11 cm | |
Statisk | |
Nej | |
Sikkerhedssko |