Få mere at vide
uvex 1 X-Tended Support S3 SRC snørestøvler, bredde 12
Artikelnummer. 15681562 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15681562 35 -
15691562 36 -
15601572 37 -
15611572 38 -
15621572 39 -
15631572 40 -
15641572 41 -
15651572 42 -
15661572 43 -
15671572 44 1 par
15681572 45 -
15691572 46 -
15601582 47 -
15611582 48 -
15621582 49 -
15631582 50 -
15641582 51 -
15651582 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15681562 Leverandør uvex Leverandørnr. 8517235
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex 1 sikkerhedsstøvler giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Støvler er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
  • Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
  • Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
  • Den ergonomiske konstruktion af Uvex 1 sikkerhedssko tilbyder den perfekte balance mellem beskyttelse og komfort
  • Beskyttelsesklasse S3 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
  • Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Medial og lateral hælstøtte til foden med specialdesignet sideramme
  • Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
  • Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
  • Fås i en række forskellige bredder og størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Rød
Liner materiale Afstandsnet
Materiale Microvelour
Størrelse 35
Sål materiale Dual Density Polyurethane (PU)
Tå materiale Komposit
Bredde (metrisk) 11 cm
Køn Unisex
Modstandsdygtig overfor Statisk
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Produkttype Sikkerhedssko