Få mere at vide
1-Thioglycerol, TRC
Artikelnummer. 30456570
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456570 5 g
30453317 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3444855G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Thioglycerol
CAS 96-27-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C3 H8 O2 S
Mængde 5 g
Synonym 3-Mercapto-1,2-propanediol, (+/-)-3-Mercapto-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-mercaptopropane, 1-Mercapto-2,3-dihydroxypropane, 1-Mercapto-2,3-propanediol, 1-Mercaptoglycerol, 1-Monothioglycerol, 1-Thio-2,3-propanediol, 1-Thio-DL-glycerol, 1-Thioglycerol, 2,3-Dihydroxy-1-propanethiol, 2,3-Dihydroxypropanethiol, 3-Mercapto-1,2-dihydroxypropane, DL-1-Thioglycerol, Glycerol-1-thiol, NSC 5370, Thioglycerin, Thioglycerol, Thiovanol, alpha-Monothioglycerol, alpha-Thioglycerin, alpha-Thioglycerol, alpha-Thiolglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol, α-Monothioglycerol, α-Thioglycerin, α-Thioglycerol, α-Thiolglycero
InChI formel InChI=1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
SMIL OCC(O)CS
IUPAC navn 3-sulfanylpropan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 108.16
Formel vægt 108.0245
Procent renhed >95