Få mere at vide
(1-Tetradecyl)triphenylfosfhoniumbromid, 97 %
Artikelnummer. 11376886
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376886 100 g 100g
11366886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04311.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 25791-20-2 | C32H44BrP | 539,58 g/mol
(1-Tetradecyl)triphenylphosphoniumbromid bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Tetradecyl)triphenylphosphoniumbromid bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25791-20-2
Molekylær formel C32H44BrP
Molekylvægt (g/mol) 539.58
MDL nummer MFCD00051857
InChI nøgle FUMBGFNGBMYHGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym triphenyl tetradecyl phosphonium bromide, myristyltriphenylphosphonium bromide, 1-tetradecyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl tetradecyl phosphanium bromide, tetradecyl triphenylphosphonium bromide, acmc-209gmk, tetradecyltriphenylphosphoniumbromide, triphenyl tetradecyl phosphoniumbromide, n-tetradecyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium,triphenyltetradecyl-, bromide 1:1
PubChem CID 3084442
IUPAC navn triphenyl(tetradecyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Mængde 100 g
Beilstein 3582243
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in Water.
Formel vægt 539.59
Procent renhed 97%