Få mere at vide
1-Tetradecanol, 99%
Artikelnummer. 10503551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10503551 25 g Glasflaske 25g
10467002 5 g Glasflaske 5g
10703154 100 g Glasflaske 100g
10247553 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10503551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180730250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-72-1
Molekylær formel C14H30O
Molekylvægt (g/mol) 214.39
MDL nummer MFCD00004757
InChI nøgle HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC navn tetradecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tetradecanol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37,0 °C til 40,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 289,0 °C
Flammepunkt 145 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)13OH
Mængde 25 g
Beilstein 01, 428
Merck Index 15, 6421
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ether, let opløselig i alkohol
Viskositet 6,4 mPa (60 °C)
Formel vægt 214.39
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavsmeltende fast stof, krystallinsk pulver, krystaller, flager, kugler og/eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Tetradecanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Tetradecanol