Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Tetradecanol |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 37.0°C to 40.0°C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 289.0°C |
| Flammepunkt | 145°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |