Få mere at vide
1-Tetradecanol, 97+%
Artikelnummer. 11434187
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434187 2500 g 2500g
11414150 100 g 100g
11424187 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19638.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol
1-Tetradecanol bruges som ingrediens i kosmetik såsom kolde cremer. Det er et aktivt mellemprodukt i den kemiske syntese af sulfateret alkohol. Det anvendes også til fremstilling af temperaturreguleret lægemiddelfrigivelsessystem baseret på faseskiftematerialer. Det spiller en afgørende rolle i at fylde det hule indre af guld nanocages i fremstillingen af et nyt theranostisk system, som har en unik egenskab ved fotoakustisk billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Tetradecanol bruges som ingrediens i kosmetik såsom kolde cremer. Det er et aktivt mellemprodukt i den kemiske syntese af sulfateret alkohol. Det anvendes også til fremstilling af temperaturreguleret lægemiddelfrigivelsessystem baseret på faseskiftematerialer. Det spiller en afgørende rolle i at fylde det hule indre af guld nanocages i fremstillingen af et nyt theranostisk system, som har en unik egenskab ved fotoakustisk billeddannelse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i diethylether. Lidt opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-72-1
Molekylær formel C14H30O
Molekylvægt (g/mol) 214.39
MDL nummer MFCD00004757
InChI nøgle HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC navn tetradecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tetradecanol
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Tæthed 0.823
Kogepunkt 289°C
Flammepunkt 141°C (285°F)
Mængde 2500 g
Beilstein 1742652
Merck Index 14,6334
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in diethyl ether. Slightly soluble in ethanol.
Formel vægt 214.39
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Tetradecanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Tetradecanol