missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Tetradecanol, 97+%

Artikelnummer. 11424187
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424187 500 g 500g
11414150 100 g 100g
11434187 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11424187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19638.36
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol

1-Tetradecanol bruges som ingrediens i kosmetik såsom kolde cremer. Det er et aktivt mellemprodukt i den kemiske syntese af sulfateret alkohol. Det anvendes også til fremstilling af temperaturreguleret lægemiddelfrigivelsessystem baseret på faseskiftematerialer. Det spiller en afgørende rolle i at fylde det hule indre af guld nanocages i fremstillingen af et nyt theranostisk system, som har en unik egenskab ved fotoakustisk billeddannelse.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
1-Tetradecanol bruges som ingrediens i kosmetik såsom kolde cremer. Det er et aktivt mellemprodukt i den kemiske syntese af sulfateret alkohol. Det anvendes også til fremstilling af temperaturreguleret lægemiddelfrigivelsessystem baseret på faseskiftematerialer. Det spiller en afgørende rolle i at fylde det hule indre af guld nanocages i fremstillingen af et nyt theranostisk system, som har en unik egenskab ved fotoakustisk billeddannelse.

Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i diethylether. Lidt opløseligt i ethanol.

Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 112-72-1
Molekylær formel C14H30O
Molekylvægt (g/mol) 214.39
MDL nummer MFCD00004757
InChI nøgle HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC navn tetradecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCO

Specifica

Kemisk navn eller materiale 1-Tetradecanol
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Tæthed 0.823
Kogepunkt 289°C
Flammepunkt 141°C (285°F)
Mængde 500 g
Beilstein 1742652
Merck Index 14,6334
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in diethyl ether. Slightly soluble in ethanol.
Formel vægt 214.39
Procent renhed ≥97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO– Kun brug til forskning

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.