Få mere at vide
Alfa Aesar™ 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 95%
Artikelnummer. 11395539
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395539 1 g 1g
11305549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395539 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H50480.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 647824-51-9
Molekylær formel C10H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 180.251
MDL nummer MFCD00120293
InChI nøgle WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
PubChem CID 2776936
IUPAC navn 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
SMIL CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Mængde 1 g
Formel vægt 180.25
Procent renhed 95%