Få mere at vide
1-(tert-butyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311353
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10311353 250 mg 250mg
10615753 1 g 1g
10633455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10311353 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD07394CB
Kemiske identifikatorer
CAS 647824-51-9
Molekylær formel C10H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 180.251
MDL nummer MFCD00120293
InChI nøgle WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
PubChem CID 2776936
IUPAC navn 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Tert-butyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.25
Procent renhed 97%