missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30427175
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427175 500 mg
30418001 100 mg
30421525 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT136020500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1266364-46-8
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.21
Synonym 1-(1,1-Dimethylethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
IUPAC navn 1-tert-butylpyrrole-3-carboxylic acid
SMIL CC(C)(C)n1ccc(c1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)10-5-4-7(6-10)8(11)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Formel vægt 167.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.