CAS RN 1266364-46-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, TRC
CAS: 1266364-46-8 Molekylær formel: C9H13NO2 Molekylvægt (g/mol): 167.21 Synonym: 1-(1,1-Dimethylethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid IUPAC navn: 1-tert-butylpyrrole-3-carboxylic acid SMIL: CC(C)(C)n1ccc(c1)C(=O)O