missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)10-5-4-7(6-10)8(11)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 167.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?