Få mere at vide
(1-Propyl)triphenylfosfoniumbromid, 99%
Artikelnummer. 11499823
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499823 1000 g 1000g
11409833 50 g 50g
11419833 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12968.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 6228-47-3 | C21H22BrP | 385,29 g/mol
Det anvendes som en katalysator til carboxylering af styrenoxid og som en reaktant involveret i epoxidation af arylalkener, borering af allyliske epoxider, Wittig-reaktioner, selektiv dimerisering afα -olefiner og syntese af indoler. Det har også vist sig at være en del af fosfoniumsalte, der har antiviral aktivitet mod influenzavirus A.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en katalysator til carboxylering af styrenoxid og som en reaktant involveret i epoxidation af arylalkener, borering af allyliske epoxider, Wittig-reaktioner, selektiv dimerisering afα -olefiner og syntese af indoler. Det har også vist sig at være en del af fosfoniumsalte, der har antiviral aktivitet mod influenzavirus A.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6228-47-3
Molekylær formel C21H22BrP
Molekylvægt (g/mol) 385.29
MDL nummer MFCD00011843
InChI nøgle XMQSELBBYSAURN-UHFFFAOYSA-M
Synonym propyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl propyl phosphonium bromide, 1-propyl triphenylphosphonium bromide, n-propyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl propyl phosphanium bromide, n-propyl triphenylphosphonium bromide, propyl triphenyl phosphonium chloride, acmc-1bff2, propyltriphenylphosphoniumbromide
PubChem CID 80374
IUPAC navn triphenyl(propyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 236 °C til 240 °C
Mængde 1000 g
Beilstein 3599726
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 385.29
Procent renhed 99%