Få mere at vide
1-Propanol, til spektroskopi ACS
Artikelnummer. 10686250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686250 1 L Glasflaske 1 L
10646630 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    508.22 DKK / 1 L
    Spare 16.78 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Navn note For spektroskopi
Smeltepunkt -127,0 °C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 97,0 °C
Flammepunkt 15 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2OH
Brydningsindeks 1,3840 til 1,3860
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Merck Index 15,7955
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Klar, farveløs
Viskositet 2,2 mPa (20 °C)
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99.5%
Grad Spektroskopi ACS
Titrerbar syre 0,0004 meq/g
Fysisk form Væske