Få mere at vide
1-Propanol, for spectroscopy ACS
Artikelnummer. 10646630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10646630
Brand: Thermo Scientific Acros 434360025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Navn note For Spectroscopy
Smeltepunkt -127.0°C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 97.0°C
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.3840 to 1.3860
Mængde 2.5 L
Rester efter fordampning 0.001% max.
Merck Index 15,7955
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Clear colorless
Viskositet 2.2 mPa.s (20°C)
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99.5%
Grad Spektroskopi ACS
Titrerbar syre 0.0004 meq/g
Fysisk form Væske