Få mere at vide
1-Propanol, specificeret efter kravene fra Ph.Eur.
Artikelnummer. 12055380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12055380 2.5 L Glasflaske 2.5 L
12045380 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12055380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446270025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 DKK
    1156.73 DKK / 2.5 L
    Spare 108.27 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Surhed Beståelsestest
Absorbans 0,01 maks. ved 310 nm, 0,02 højst ved 290 Nm, 0,03 maks. ved 270 nm, 0,1 maks. ved 250 nm, 0,3 max ved 230 nm
Smeltepunkt -127,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 97,0 °C
Flammepunkt 15 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2OH
Brydningsindeks 1,3840 til 1,3860
Mængde 2.5 L
Merck Index 15,7955
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandbar med alkohol og ether, opløselig i mange organiske opløsningsmidler
Viskositet 2,2 mPa (20 °C)
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99,7% (GC)
Relaterede stoffer 0,3 (Samlede urenheder) maks
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propanol