Få mere at vide
1-Propanol, HPLC-grad, 99% min
Artikelnummer. 11398207
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398207 4 x 1 L 4 L
11378207 1 L 1 L
11388207 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022932.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2783.62 DKK
    2504.65 DKK / 4 L
    Spare 278.97 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
1-Propanol bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Smeltepunkt °C til 127 °C
Tæthed 0.804
Kogepunkt 97 °C
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Analyseprocentområde 99% min.
Lugt Alkohollignende
Brydningsindeks 1.385
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 1098242
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkoholer, ketoner, aldehyder, ætere, glykoler, aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 60.1
Damptryk 13,3 hPa (10 mm Hg) ved 20 °C
Grad HPLC
Fysisk form Væske