Få mere at vide
1-Phenylvinylboronsyre pinacol ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester |
| Smeltepunkt | 40 °C til 42 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 230.11 |
| Procent renhed | 95% |