Få mere at vide
1-(Phenylsulfonyl)indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378506 1 g 1g
11388506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17566.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40899-71-6 | C14H11NO2S | 257.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40899-71-6
Molekylær formel C14H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 257.31
MDL nummer MFCD00134318
InChI nøgle VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-1h-indole, n-phenylsulfonylindole, 1-phenylsulphonyl indole, 1-phenylsulfonyl-indole, chembl82224
PubChem CID 315017
IUPAC navn 1-(benzensulfonyl)indol
SMIL O=S(=O)(N1C=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylsulfonyl)indole
Smeltepunkt 77°C to 79°C
Kogepunkt 192°C (3 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1286712
Formel vægt 257.31
Procent renhed 98%