missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Phenylsulfonyl-7-azaindole-3-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15437815
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437815 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15437815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31505.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Phenylsulfonyl-7-azaindole-3-boronic acid pinacol ester
CAS 886547-94-0
Molekylær formel C19H21BN2O4S
MDL nummer MFCD09999194
Mængde 250 mg
Synonym 1-phenylsulfonyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-phenylsulfonyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-phenylsulfonyl-7-azaindole-3-boronic acid pinacol ester, 1-benzenesulfonyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, ksc916a4p
InChI nøgle KZANVIJXSQABKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(C2=NC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-(benzenesulfonyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 384.26
PubChem CID 45588137
Formel vægt 384.27
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.