Få mere at vide
1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708625
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10708625 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10708625 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07001DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrole
CAS 16851-82-4
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H9NO2S
MDL nummer MFCD00067739
Mængde 1 g
Synonym 1-phenylsulfonyl pyrrole, 1-phenylsulfonyl-1h-pyrrole, n-benzenesulphonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl pyrrole, n-benzenesulfonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl-1h-pyrrole, n-phenylsulfonylpyrrole, phenylsulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrole, 1-phenylsulfonyl
InChI nøgle PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=S(=O)(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-(benzensulfonyl)pyrrol
Molekylvægt (g/mol) 207.25
PubChem CID 140146
Formel vægt 207.25
Procent renhed 97%