Få mere at vide
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532642
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10532642 1 g 1g
10371615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532642 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03301DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 40899-93-2
Molekylær formel C15H11NO4S
Molekylvægt (g/mol) 301.316
MDL nummer MFCD03086089
InChI nøgle QIWDUGKJAHJRAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776219
IUPAC navn 1-(benzensulfonyl)indol-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C3=CC=CC=C3C=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 301.32
Procent renhed 97%