Få mere at vide
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691473
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10691473 1 g 1g
10794953 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10691473 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03304DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 80360-23-2
Molekylær formel C15H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 285.32
MDL nummer MFCD03086091
InChI nøgle NWVOBVXBWUGTTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 2-formyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 2-formyl-1h-indol-1-yl phenyl sulfone, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde,1-phenylsulfonyl, phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde
PubChem CID 2776223
IUPAC navn 1-(benzensulfonyl)indol-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 285.32
Procent renhed 97%