Få mere at vide
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronsyre, 97%, Kan indeholde varierende mængder anhydri, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10242352
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10242352 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10232352 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10386794 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10242352 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03112DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Chemical Identifiers
CAS 129271-98-3
Molekylær formel C14H12BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 301.12
MDL nummer MFCD02681892
InChI nøgle YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-3-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl boronic acid, 1-phenylsulfonylindole-3-boronic acid, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-3-boronic acid, 1-phenylsulfonyl-3-indolylboronic acid, boronic acid, b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl, 1-benzenesulfonyl indol-3-ylboronic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl boranediol
PubChem CID 2776217
IUPAC navn [1-(benzensulfonyl)indol-3-yl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronic acid
Navn note Kan indeholde varierende mængder anhydrid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 301.13
Procent renhed 97%